Human Tagged ORF Clone, Androgen Receptor (AR) (NM_000044)
Vecteurs, plasmides et librairies
The ORF clone is ion-exchange column purified and shipped in a 2D barcoded Matrix tube containing 10 µg of transfection-ready, dried plasmid DNA (reconstitute with 100 µl of water).
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.