Imprimer
Water Separator
Fournisseur: NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
-90-10292914 -90-10292919 03829010292919 03829010292914
NEUB-90-10292914EA 436 EUR
NEUB-90-10292914 NEUB-90-10292919 NEUB03829010292919 NEUB03829010292914
Water Separator
Composants de distillation Pièces pour distillation
Water separator made of Borosilicate glass 3.3.
  • Graduation 10 ml in 1/10, 0-point on the stopcock
  • With 2-way tap