ACCUSPIN™ Tubes are radiation sterilised tubes fitted with a high density polyethylene barrier.
Sterile, irradiated
Ideal for hematology and histology applications
ACCUSPIN™ tubes is intended for use with the density gradient separation medium Histopaque™ -1077: - in the isolation of lymphocytes and other mononuclear cells - isolation of cord blood–derived endothelial progenitor cells - isolate mononuclear cell layer from bone marrow samples - suitable for the purification of human bone marrow aspirates for the investigation of the therapeutic value of BET inhibitors for acute myeloid leukemia
New Product
Offre promotionnelle à durée limitée
*Attention, si vous avez un prix contractuel, vous ne pouvez pas bénéficier de l'offre promotionnelle
Ce site Internet utilise des Cookies, propriétaires et tiers, pour améliorer votre expérience en ligne et mesurer la navigation. Cliquez sur le lien ci-dessous pour confirmer vos préférences. Si vous poursuivez votre navigation sans effectuer de choix, seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés page de sélection des cookies.
Les cookies d’Avantor/VWR et de ses partenaires seront réglés en fonction de votre usage du site. L’ensemble des fonctionnalités disponibles sera activé.
Seuls les cookies essentiels au bon fonctionnement du site seront activés. Certaines fonctionnalités d’amélioration de la navigation seront alors inaccessibles.