Imprimer
Lithium triethylborohydride solution 1M dans le THF
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
176991000 176998000
176991000.EA 137 EUR
176991000. 176998000.
Lithium triethylborohydride solution 1M dans le THF
Lithium triethylborohydride
Formule: C₆H₁₆BLi
Densité: 9200 g/cm³
Numéro MDL: MFCD00011703
Numéro CAS: 22560-16-3
UN: 3148
ADR: 4.3,I