Imprimer
5(6)-Carboxyfluorescein 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 5(6)-FAM, 3′,6′-Dihydroxy-3-oxospiro[isobenzofuran-1(3H),9′-[9H]xanthene]-ar-carboxylic acid
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
447293-1G 447293-5G
447293-1GEA 143 EUR
447293-1G 447293-5G
5(6)-Carboxyfluorescein 90% (teneur en colorant), Sigma-Aldrich®
5(6)-Carboxyfluorescein
Formule: C₄₂H₂₄O₁₄
Point de fusion: 275 °C (déc., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00151081
Numéro CAS: 72088-94-9
EINECS: 276-331-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1e3ccda6ac1699d538fdd30c5c5382180771ad&vid=ea1e3ccda6ac1699d538fdd30c5c5382180771ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Wavelength, C=0.005 G/L 0.1N NAOH Approximately 492 nm
Extinction Coefficient Specification: Report Results
Wavelength Approximately 239 nm
Purity (Titration by NAOH) ≥89.5%
Purity (HPLC) ≥89.5%