Imprimer
VWR®, Pompes à vide compactes pour filtration et extraction en phase solide
Fournisseur: VACUUBRAND
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
721111 721112 20721010 721011 721012 20721110
181-0239EA 823 EUR
181-0239 181-0240 181-0235 181-0236 181-0237 181-0238
VWR®, Pompes à vide compactes pour filtration et extraction en phase solide
Pompe Pompes à vide à membrane
La filtration sous vide est l'une des applications les plus couramment utilisées dans le cadre de la préparation d'échantillons dans des domaines aussi variés que la chimie, la microbiologie, le contrôle des eaux usées et d'autres processus analytiques. Les pompes à membrane VP 100 et VP 100 C allient faible encombrement, hautes performances et fonctionnement simplifié, et sont donc idéales aussi bien pour les filtrations simples que pour les filtrations multiples.
  • Pratiques, rapides et faciles à utiliser grâce au nouveau commutateur marche/arrêt placé sur le couvercle
  • Très silencieuses, vibrations réduites grâce au nouveau support de moteur breveté
  • Faible encombrement de la paillasse
  • Pompes sans entretien, durée de vie prolongée de la membrane
  • VP 100 C: Haute résistance chimique
Ces innovations, fondées sur la technologie de la gamme de pompes à membrane à trois niveaux, MD 1 et MD 1C, garantissent une durée de vie de la membrane manifestement plus longue. Leur conception fonctionnelle, compacte et innovante, associée à un commutateur marche/arrêt placé sur le couvercle, sont la clé pour un travail de laboratoire quotidien facilité et optimisé. Les membranes et les vannes en PTFE fournissent une résistance chimique optimale. Une vanne manuelle optionnelle munie d'un manomètre permet de régler précisément la vitesse de pompage.