Imprimer
Ethylenetétracarbonitrile ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A13945.03 A13945.06
A13945.03EA 26.2 EUR
A13945.03 A13945.06
Ethylenetétracarbonitrile ≥98%
Ethylenetétracarbonitrile
Purity: 98% CAS No.: 670-54-2 Molecular Formula: C6N4 Formula Weight: 128.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Powder Density: 1.348 Sensitivity: Moisture Sensitive Melting Point: 197-199° Boiling Point: 223° Beilstein Reference: 1679885 Merck Reference: 14,9195 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001850
Formule: C₆N₄
Point d'ébullition: 223 °C
Point de fusion: 197…199 °C
Densité: 1,348
Numéro MDL: MFCD00001850
Numéro CAS: 670-54-2
EINECS: 211-578-0
UN: 3439
ADR: 6.1,II
Indice Merck: 14,9195