Imprimer
Acide sulfureux (≥ 6,0% SO₂) en solution aqueuse ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Soufre dioxyde solution
33275.AP 33275.AY
33275.APEA 116 EUR
33275.AP 33275.AY
Acide sulfureux (≥ 6,0% SO₂) en solution aqueuse ACS
Acide sulfureux
CAS No.: 7782-99-2 Molecular Formula: H2SO3 Formula Weight: 82.08 Physical Form: Liquid Density: 1.030 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless Odour: Pungent Merck Reference: 14,8976 UN No.: 1833 MDL No.: MFCD00011335
Formule: H₂O₃S
Poids moléculaire: 82.08 g/mol
Densité: 1.030
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011335
Numéro CAS: 7782-99-2
EINECS: 231-973-1
UN: 1833
ADR: 8 II
Indice Merck: 14,8976