Imprimer
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) aqueous solution
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MC312937.6010 MC312937.2500
PRLSMC312937.6010EA 218 EUR
PRLSMC312937.6010 PRLSMC312937.2500
Acide sulfurique 0.13 mol/l (0.26 N) aqueous solution
Acide sulfurique
Formule: H₂SO₄
Poids moléculaire: 98.08 g/mol
Point d'ébullition: 330
Point de fusion: 10.38
Densité: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064589
Numéro CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN: 2796
ADR: 8 II