Imprimer
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Hexaamminecobalt(iii)chloride, Hexammine cobalt(III) chloride, Hexaamminecobalt (III) chloride
13769.14 13769.22
13769.14EA 92.9 EUR
13769.14 13769.22
Chlorure d'hexaamminecobalt (III) ≥97%
Chlorure d'hexaamminecobalt (III)
Purity: 97% CAS No.: 10534-89-1 Molecular Formula: [Co(NH3)6]Cl3 Formula Weight: 267.48 Physical Form: Crystalline Density: 1.71 Merck Reference: 14,4675 MDL No.: MFCD00036304
Formule: H₁₈CoCl₃N₆
Poids moléculaire: 267.47 g/mol
Densité: 1.71
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00036304
Numéro CAS: 10534-89-1
EINECS: 234-103-9
Indice Merck: 12,04711