Imprimer
Docosanoate de méthyle, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Méthyle behenate
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
11940-1G 11940-5G
11940-1GEA 69.8 EUR
11940-1G 11940-5G
Docosanoate de méthyle, Supelco®
Docosanoate de méthyle
Formule: C₂₃H₄₆O₂
Numéro MDL: MFCD00009347
Numéro CAS: 929-77-1
EINECS: 213-207-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2e1de18adfc846e56aba9a6d8c3ea660cb63bee&vid=b07f3877ce0072aed306502f08c9a0a46127592f&prid=web&clid=SAPDAM