Violet cristallisé 90+% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 90+%
CAS No.: 548-62-9
Molecular Formula: C25H30ClN3
Formula Weight: 407.99
Physical Form: Powder
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 4077708
Merck Reference: 14,4395
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00011750
Formule:
C₂₅H₃₀ClN₃ Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011750 Numéro CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 14,4395 |