Violet cristallisé, pur indicateur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₂₅H₃₀ClN₃ Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011750 Numéro CAS: 548-62-9 EINECS: 208-953-6 UN: 3077 ADR: 9,III Indice Merck: 13,04406 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
UV spectrum | Complies |
Sensitivity | (as indicator) Passes test |