Imprimer
Violet cristallisé, pur, haute pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
229641000 229645000
ACRO229641000EA 110 EUR
ACRO229641000 ACRO229645000
Violet cristallisé, pur, haute pureté colorant biologique
Violet cristallisé
Formule: C₂₅H₃₀ClN₃
Point de fusion: 173 °C (déc.)
Densité: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011750
Numéro CAS: 548-62-9
EINECS: 208-953-6
UN: 3077
ADR: 9,III
Indice Merck: 13,04406
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark green to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤9 % (110°C)
Sulfated ash ≤3 %
Titration ≥96.0 % (on dried substance)
Lead (Pb) ≤30 ppm
Zinc (Zn) Passes test
Insoluble matter (in ethanol) Passes test