Imprimer
Hydrure de diisobutylaluminium 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DIBAL-H
183794000 183791000 183798000
183794000.EA 248 EUR
183794000. 183791000. 183798000.
Hydrure de diisobutylaluminium 1 M dans l'hexane, AcroSeal®
Hydrure de diisobutylaluminium
Formule: C₈H₁₉Al
Poids moléculaire: 142.22 g/mol
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.701 g/cm³
Point éclair: –23 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008928
Numéro CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3394
ADR: 4.2 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)
Melting point 118 to 123 °C
Loss on drying ≤0.5 %
Titration with HClO4 98 to 102 %