Imprimer
Hydrure de diisobutylaluminium 1.1 M dans le cyclohexane, AcroSeal®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): DIBAL-H
201031000 201038000
201031000.EA 120 EUR
201031000. 201038000.
Hydrure de diisobutylaluminium 1.1 M dans le cyclohexane, AcroSeal®
Hydrure de diisobutylaluminium
Formule: C₈H₁₉Al
Poids moléculaire: 142.22 g/mol
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0.798
Point éclair: –018 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008928
Numéro CAS: 1191-15-7
EINECS: 214-729-9
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear solution
Strength 19.5 to 20.5 % (DIBAL-H, on Al basis)