Tétrachlorozincate de 1,3-diamino-7-(diéthylamino)-4-méthylphénoxazine-5-ium (1:2), pur, haute pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₃₄H₄₂Cl₄N₈O₂Zn |
Numéro MDL:
MFCD00148901 Numéro CAS: 81029-05-2 EINECS: 279-675-0 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Green to dark blue Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤8 % (1 g, 110°C) |
Solubility | (0.1% in 50% ethanol) Clear blue |
Specific absorbance A (1%/1cm) | ≥1500 (625 to 630 nm, 50% ethanol) |