Alliage de Wood (Alliage de Lipowitz) (Bi:Pb:Sn:Cd 50:25:12.5;12.5 wt%), lingot
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Wood's metal, Bismuth Lead Cadmium Tin alloy (50:25:12.5:12.5 w%)
CAS No.: 8049-22-7
Molecular Formula: Bi:Pb:Sn:Cd; 50:25:12.5:12.5 wt%
Physical Form: Ingot, fusible alloy
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 71°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00198175
Point de fusion:
71 °C Densité: 9,7 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00198175 Numéro CAS: 76093-98-6 UN: 3077 ADR: 9,III |