Imprimer
Eosine J (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium, Eosin jaunatre
1.09844.1000 1.09844.2500
1.09844.1000EA 144 EUR
1.09844.1000 1.09844.2500
Eosine J (jaunâtre) 0,5% en solution aqueuse pour la microscopie, Sigma-Aldrich®
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Poids moléculaire: 691.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Indice Merck: 13,03634
IVDLogo
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Density 1.00 g/cm3