Imprimer
Eosine J (jaunâtre), pur qualité Indicateur
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium, Eosin jaunatre
201930250 201931000 201932500
ACRO201930250EA 42 EUR
ACRO201930250 ACRO201931000 ACRO201932500
Eosine J (jaunâtre), pur qualité Indicateur
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Densité: 1,018 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Indice Merck: 13,03634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10 %
UV Lambda max 511 to 519 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥1100 (lambda max, 0.001M Na2CO3) on dried substance