Imprimer
Eosine J (jaunâtre), Haute Pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium, Eosin jaunatre
152880250 152881000 152885000
ACRO152880250EA 42.9 EUR
ACRO152880250 ACRO152881000 ACRO152885000
Eosine J (jaunâtre), Haute Pureté colorant biologique
Eosine J (jaunâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Poids moléculaire: 691.86 g/mol
Point de fusion: >300 °C (déc.)
Densité: 1.018 g/cm³
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005040
Numéro CAS: 17372-87-1
EINECS: 241-409-6
Indice Merck: 13,03634
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Red to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 %
Dye content ≥90 % (on dry substance)