Eosine J (jaunâtre)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-(2,4,5,7-Tétrabromo-6-oxydo-3-oxoxanthène-9-yl)benzoate de disodium, Eosin jaunatre
CAS No.: 17372-87-1
Molecular Formula: C20H6Br4Na2O5
Formula Weight: 691.86
Odour: Odourless
Solubility: Soluble in water, fairly soluble in alcohol, insoluble in ether
Beilstein Reference: 3586809
Merck Reference: 14,3603
MDL No.: MFCD00133309
Formule:
C₂₀H₆Br₄Na₂O₅ Poids moléculaire: 691.86 g/mol Point de fusion: 295…296 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005040 Numéro CAS: 17372-87-1 EINECS: 241-409-6 Indice Merck: 13,03634 |