Imprimer
Eosine B (bleuâtre), Haute Pureté colorant biologique
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
229650250 229651000
ACRO229650250EA 50.7 EUR
ACRO229650250 ACRO229651000
Eosine B (bleuâtre), Haute Pureté colorant biologique
Eosine B (bleuâtre)
Formule: C₂₀H₆Br₂N₂Na₂O₉
Point de fusion: >310 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005041
Numéro CAS: 548-24-3
EINECS: 208-943-1
Indice Merck: 12,03638
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 511 to 520 nm (in water + 1% Na2CO3)
Absorption Ratio P-15/P+15 0.96 to 1.22