Imprimer
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Chloro-3-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 4-chloro-3-nitrobenzate
L07407.06 L07407.14
L07407.06EA 56 EUR
L07407.06 L07407.14
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
4-Chloro-3-nitrobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 14719-83-6 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 1643729
Formule: C₈H₆ClNO₄
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016989
Numéro CAS: 14719-83-6