Fuchsine (acide), pur, certifié
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Point de fusion: ? 130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013286 Numéro CAS: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Indice Merck: 12,00109 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥60 % |
UV Lambda max | 540 to 549 nm (10 mg/l in water + 2.5ml 0.1N HCl) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.10 to 1.26 |
BSC Certification | Passes |