Fuchsine (acide)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
CAS No.: 3244-88-0
Molecular Formula: C20H17N3Na2O9S3
Formula Weight: 585.53
Beilstein Reference: 4111656
Merck Reference: 14,107
MDL No.: MFCD00013286
Formule:
C₂₀H₁₇N₃Na₂O₉S₃ Point de fusion: > 130 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013286 Numéro CAS: 3244-88-0 EINECS: 221-816-5 Indice Merck: 14,107 |