Imprimer
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 3-hydroxy-4-nitrobenzoate
A15329.06 A15329.14 A15329.22
A15329.06EA 55.1 EUR
A15329.06 A15329.14 A15329.22
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
3-Hydroxy-4-nitrobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 713-52-0 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 89-92° Beilstein Reference: 2583832
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 89…92 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016997
Numéro CAS: 713-52-0