Imprimer
Thiamine chlorhydrate, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.08181.0025 1.08181.0250
1.08181.0025EA 52.1 EUR
1.08181.0025 1.08181.0250
Thiamine chlorhydrate, Millipore®
Thiamine chlorhydrate
Formule: C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS
Point de fusion: 252 °C
Densité: 1,401 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012780
Numéro CAS: 67-03-8
EINECS: 200-641-8
Indice Merck: 13,09366