Thiamine chlorhydrate 98.5-101.5%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Aneurine hydrochloride, 3-((4-Amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl)-5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazol-3-ium chloride hydrochloride, Thiaminium chloride, VitamineB1 hydrochloride
Formule:
C₁₂H₁₈Cl₂N₄OS Poids moléculaire: 337.27 g/mol Point de fusion: 250 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012780 Numéro CAS: 67-03-8 EINECS: 200-641-8 Indice Merck: 13,09366 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to almost white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤5 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.1 % |
Titration with HClO4 | 98.5 to 101.5 % (On anhydrous substance) |
Sulfate (SO4) | ≤300 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤20 ppm |