Imprimer
Méthyle 5-nitrosalicylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-5-nitrobenzoate
B25278.09 B25278.18 B25278.30
B25278.09EA 46.7 EUR
B25278.09 B25278.18 B25278.30
Méthyle 5-nitrosalicylate ≥98%
Méthyle 5-nitrosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 17302-46-4 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 114-117° MDL No.: MFCD00024695
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 114…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00024695
Numéro CAS: 17302-46-4
EINECS: 241-330-7