Imprimer
Méthyle 3-nitrosalicylate ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-hydroxy-3-nitrobenzoate
B25029.06 B25029.14
B25029.06EA 131 EUR
B25029.06 B25029.14
Méthyle 3-nitrosalicylate ≥98%
Méthyle 3-nitrosalicylate
Purity: 98% CAS No.: 22621-41-6 Molecular Formula: C8H7NO5 Formula Weight: 197.15 Melting Point: 129-132° MDL No.: MFCD00272263
Formule: C₈H₇NO₅
Point de fusion: 129…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00272263
Numéro CAS: 22621-41-6