Imprimer
2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Chloro-4-nitrobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-chloro-4-nitrobenzoate
B20169.06 B20169.14 B20169.22
B20169.06EA 27.7 EUR
B20169.06 B20169.14 B20169.22
2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
2-Chloro-4-nitrobenzoate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 13324-11-3 Molecular Formula: C8H6ClNO4 Formula Weight: 215.59 Melting Point: 74-78° Beilstein Reference: 1877723
Formule: C₈H₆ClNO₄
Point de fusion: 74…78 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017013
Numéro CAS: 13324-11-3
EINECS: 236-362-3