2-Bromo-5-nitrobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Bromobenzoic acid methyl ester, Methyl 2-bromo-5-nitrobenzoate
Purity: 98+%
CAS No.: 6942-36-5
Molecular Formula: C8H6BrNO4
Formula Weight: 260.05
Melting Point: 79-82°
Beilstein Reference: 2617575
Formule:
C₈H₆BrNO₄ Point de fusion: 79…82 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010867 Numéro CAS: 6942-36-5 |