Imprimer
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline hydrochloride
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
72090-1G 72090-5G
72090-1GEA 44.6 EUR
72090-1G 72090-5G
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté, Supelco®
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₄H₁₃ClN₂·1H₂O
Poids moléculaire: 262.74 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012645
Numéro CAS: 303136-82-5
EINECS: 230-732-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74b8b75af0752391fed0382a9464356cdae43ecb&vid=522da9ec60ab16fb2b81649c6e00f936a99e22cd&prid=web&clid=SAPDAM