Imprimer
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11398.06 A11398.14 A11398.22
A11398.06EA 74.9 EUR
A11398.06 A11398.14 A11398.22
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté ≥98%
2,9-Diméthyl-1,10-phénanthroline hémihydraté
Purity: 98+% CAS No.: 34302-69-7 Molecular Formula: C14H12N2.0.5H2O Formula Weight: 217.27 (208.26anhy) Melting Point: 160-164° Beilstein Reference: 153179 Merck Reference: 14,6449 MDL No.: MFCD00149306
Formule: C₂₈H₂₆N₄O
Point de fusion: 160…164 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149306
Numéro CAS: 34302-69-7
EINECS: 207-601-9
Indice Merck: 14,6449