Imprimer
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté 99.5-102% desséché Reag. Ph. Eur. pour spectrophotométrie, Fluka™
Marques : Honeywell Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
31043-10G 31043-500G 31043-5G
31043-10GEA 113 EUR
31043-10G 31043-500G 31043-5G
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté 99.5-102% desséché Reag. Ph. Eur. pour spectrophotométrie, Fluka™
Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté
Formule: C₁₂H₉ClN₂·1H₂O
Poids moléculaire: 234.68 g/mol
Point de fusion: 224…227 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00150061
Numéro CAS: 18851-33-7
EINECS: 223-325-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity (IR) complying
Assay 99.5 - 102.0 %
Melting point Min. 224 °C
Loss on drying (105°C) Max. 8 %
Sulfated ash Max. 0.2 %
Sensitive according Fe(II) ions complying
Solubility (10 % in H₂O) complying
Turbidity of solution complying
Colour of the solution complying