Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1,10-Phenanthroline Chloride Monohydrate, 1,10-Phenanthrolinium chloride monohydrate, 1,10-Phenanthroline monohydrochloride monohydrate
Formule:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Poids moléculaire: 234.68 g/mol Point de fusion: 224…225 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150061 Numéro CAS: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to light yellow to light purple Powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 7 to 10 % (K.F.) |
Sulfated ash | ≤0.2 % |
Titration with HClO4 | ≥96.0 % |
UV | at 260 nm A: ≤0.02 |
Titration after Ion exchange | ≥99.0 % (on dry substance) |
Membrane filtration test | (on 0.5 M soln.) Passes test |
Suitability | (HPLC gradient) Passes test |