Phénanthroline-1,10 chlorhydrate monohydraté ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99%
CAS No.: 18851-33-7
Molecular Formula: C12H8N2.HCl.H2O
Formula Weight: 234.68 (216.66anhy)
Odour: Odourless
Melting Point: ca 225° dec.
Beilstein Reference: 4007967
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00150061
Formule:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Densité: 1,385 g/cm³ (–100.15 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00150061 Numéro CAS: 18851-33-7 EINECS: 223-325-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |