Imprimer
Diméthylsulfoxyde-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): DMSO-D6
Filter 0,2 um_Nitrogen_filled
87154.0006EA 87.3 EUR
87154.0006 87154.0007 87154.0025 87154.0010 87154.0100 87154.0011
Diméthylsulfoxyde-D6 Isotope_(99.8% D) NMR
Diméthylsulfoxyde-D6
Formule: D₃CS(O)CD₃
Poids moléculaire: 84.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 20.2 °C
Densité: 1.19 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 82 °C (coupe fermée)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002090
Numéro CAS: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Eau Max. 0,02 %