Imprimer
Méthanol-D4 Isotope_(99.8% D) NMR
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Alcool méthylique-D4
87157.0010EA 118 EUR
87157.0010 87157.0100 87157.0025 87157.0006 87157.0011
Méthanol-D4 Isotope_(99.8% D) NMR
Méthanol-D4
Formule: D₃COD
Poids moléculaire: 36.01 g/mol
Point d'ébullition: 65.3 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –99 °C
Densité: 0.888 g/cm³ (20 °C)
Point éclair: 11 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044637
Numéro CAS: 811-98-3
EINECS: 212-378-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1) II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) Min. 99,9 %
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) Min. 99,80 %
Eau (HDO+D2O) Max. 0,03 %