Chloroforme-D1 Isotope_(99.8% D) NMR
Marques : VWR ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Chloroforme-D, Trichlorométhane-D1
Formule:
CDCl₃ Poids moléculaire: 120.38 g/mol Point d'ébullition: 60.8 °C (1013 hPa) Point de fusion: –64,1 °C Densité: 1.5 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000827 Numéro CAS: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1 III |
Résultats des tests de spécification
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,9 % |
Enrichissement isotop.(RMN-TF400 MHz)(D) | Min. 99,80 % |
Eau | Max. 0,01 % |