Imprimer
Pelle d'échantillonnage et couvercle
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
8916A-100 8916A-100S 8916A-50S 8916A-50 8916A-25S 8916A-25
SAMP8916A-100EA 228 EUR
SAMP8916A-100 SAMP8916A-100S SAMP8916A-50S SAMP8916A-50 SAMP8916A-25S SAMP8916A-25
Pelle d'échantillonnage et couvercle
Pelles
Les pelles d'échantillonnage avec couvercle sont conçues pour faciliter la manipulation des échantillons.
  • La pelle est livrée avec un couvercle transparent et clipsable
  • Ne nécessite pas de récipients supplémentaires pour les échantillons
  • Fond plat pour faciliter la pesée
  • Versions stériles et non stériles disponibles
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
Cette gamme de pelles avec couvercle est la solution idéale pour réduire les erreurs d'échantillonnage. Il suffit de clipser le couvercle transparent et de collecter les échantillons directement pour l'analyse sans avoir à les transférer dans d'autres récipients. Le fond plat facilite le pesage de l'échantillon.