Imprimer
Flacons à bouchon vissé en acier inoxydable
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A846-500 A846-1000
SAMPA846-500EA 630 EUR
SAMPA846-500 SAMPA846-1000
Flacons à bouchon vissé en acier inoxydable
Flacons Flacons en métal
Les flacons à bouchon vissé en acier inoxydable, robustes et durables, sont conçus pour les applications les plus exigeantes.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L de haute qualité
  • Complet avec un couvercle à visser
  • Finition polie miroir de haute qualité et sans fissure
  • Idéal pour le stockage de poudres et de liquides
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
Cette gamme de flacons est parfaite pour les applications de stockage de poudres/liquides les plus exigeantes. Fabriqués en acier inoxydable 316L de haute qualité, ils sont munis d'un bouchon à visser. LaEn savoir plus