Imprimer
Tambours porte-têtes ajustés
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
A266-10 A266-20 A266-50 A266-100 A266-200
SAMPA266-10EA 686 EUR
SAMPA266-10 SAMPA266-20 SAMPA266-50 SAMPA266-100 SAMPA266-200
Tambours porte-têtes ajustés
Barils, tonneaux, fûts
Les tambours porte-têtes ajustés sont parfaits pour les applications de fabrication de produits alimentaires, chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L de haute qualité
  • Équipé d'une bonde de 2" et ³/₄"
  • Livré avec un joint EPDM
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
Les fûts fermés en acier inoxydable de haute qualité sont idéaux pour une utilisation dans plusieurs industries, y compris l'industrie pharmaceutique et l'industrie alimentaire. Ils sont disponibles dans une large gamme de tailles et ont des côtés sertis pour une manipulation plus facile et une résistance accrue.