Imprimer
Échantillonneur MiniCorer
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
7008A-01 7008A-02 7008A-03
SAMP7008A-01EA 107 EUR
SAMP7008A-01 SAMP7008A-02 SAMP7008A-03
Échantillonneur MiniCorer
Échantillonneurs Préleveurs de solides
Le MiniCorer est conçu pour l'échantillonnage du fromage, de la cire, du beurre, etc.
  • Disponible en plusieurs longueurs
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L résistant aux produits chimiques
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
Le MiniCorer est un échantillonneur idéal pour prélever des échantillons de fromage, de cire, de beurre et d'autres substances similaires. Disponible en différentes longueurs et fabriqué en acier inoxydable 316L chimiquement résistant, l'échantillonneur offre un moyen pratique, rapide et facile pour prélever des échantillons de carottes.