Imprimer
Échantillonneurs cohésifs à fente
Fournisseur: Sampling Systems
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
2210A-600 2210A-1000 2210A-1500
SAMP2210A-600EA 1910 EUR
SAMP2210A-600 SAMP2210A-1000 SAMP2210A-1500
Échantillonneurs cohésifs à fente
Échantillonneurs Préleveurs de solides
L'échantillonneur à fente cohésif est conçu pour prélever des échantillons transversaux de poudres cohésives.
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
  • Entièrement démontable pour un nettoyage rapide et efficace
  • Disponible en stock
  • Livraison rapide
L'échantillonneur cohésif à fente est excellent pour prélever des échantillons transversaux de poudres dont les caractéristiques d'écoulement sont médiocres. En faisant tourner l'appareil, le racleur pousse la poudre dans l'échantillonneur. Une fois le prélèvement terminé, l'échantillonneur peut être entièrement démonté pour un nettoyage rapide et facile.