Imidazolidinyl urea NF
Marques : Spectrum ChemicalTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
|
All Spectrum Chemical NF grade products are manufactured, packaged and stored under current Good Manufacturing Practices (cGMP).
Formule:
C₁₁H₁₆N₈O₈ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00221482 Numéro CAS: 39236-46-9 |
Résultats des tests de spécification
Assay (As Nitrogen) | 26.0 - 28.0% |
Color and Clarity of Solution | To Pass Test |
pH of a 1% Solution | 6.0 - 7.5 |
Loss On Drying | max. 3.0% |
Residue On Ignition | max. 3.0% |