Imprimer
Nile red, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
N3013-100MG N3013-1G
N3013-100MGEA 187 EUR
N3013-100MG N3013-1G
Nile red, grade Technique, Sigma-Aldrich®
Nile red
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
Poids moléculaire: 318.38 g/mol
Point de fusion: 203…205 °C (lit.)                      
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00011639
Numéro CAS: 7385-67-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc6d204d74ada3ce080a08e3e9633ea0096ba9b1&vid=20929756552703bea970d64f897edb14b6d9c050&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) Faint Green to Brown
Appearance (Form) Powder
Infrared spectrum Conforms to Structure
Carbon 70.0 - 77.3 %
Nitrogen 7.5 - 8.8 %
Solubility (Colour) Faint Pink to Very Dark Red
Solubility (Turbidity)
1 mg/mL, MeOH
Clear to Turbid