Imprimer
Calcein blue colorant fluorescent, Sigma-Aldrich®
Marques : SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
M1255-10G M1255-1G
M1255-10GEA 445 EUR
M1255-10G M1255-1G
Calcein blue colorant fluorescent, Sigma-Aldrich®
Calcein blue
Formule: C₁₅H₁₅NO₇
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00006867
Numéro CAS: 54375-47-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c13ed38ed164fc731492db6a7ab81e94a6f9f457&vid=e4afe27e42b6be7a8756f76824de17af3e23ecb8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (Colour) White to Light Yellow
Appearance (Form) Powder
Solubility (Colour) Light Yellow to Dark Yellow and Light Orange to Dark Orange
Solubility (Turbidity)
50 mg/mL, 1 M NaOH
Clear to Slightly Hazy
Carbon 54.5 - 56.5 %
Nitrogen 4.0 - 4.6 %
Suitability
for use as an indicator for EDTA titrations
Suitable
1H NMR Spectrum Conforms to Structure