Imprimer
Gants industriels, HYFLEX® 11-581
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
11-581/6 11-581/7 11-581/8 11-581/9 11-581/10 11-581/11 11-581/12
ANSE11-581/6EA 392 EUR
ANSE11-581/6 ANSE11-581/7 ANSE11-581/8 ANSE11-581/9 ANSE11-581/10 ANSE11-581/11 ANSE11-581/12
Gants industriels, HYFLEX® 11-581
Gants
Les gants EN ISO CUT F et ANSI/ISEA 105-2024 CUT A6 ​​les plus légers offrant 20 % de confort et de dextérité.
  • Conception ultra-légère
  • Sans silicone
  • Excellente adhérence
  • Renfort au niveau de l'entrejambe du pouce idéal pour les applications sèches et légèrement huileuses
Ces gants offrent une résistance aux coupures six fois supérieure, grâce au fil HPPE simple de nouvelle génération développé avec la technologie de résistance aux coupures INTERCEPT™ pour une protection fiable des mains. Dotés de la technologie FORTIX™ et d'un renfort au niveau de l'entrejambe du pouce, ces gants de protection des mains garantissent une manipulation plus sûre dans des conditions abrasives.
De plus, les gants de protection HyFlex® 11-581 permettent aux porteurs de travailler avec plusieurs appareils à écran tactile tout en les gardant allumés.
Recommandé pour: Assemblage de pièces tranchantes, manipulation de pièces métalliques tranchantes, emboutissage léger et maintenance.
Couleur de la doublure : Gris
Température de lavage : 40°C
Certifications: EN 388:2016 (3X42F), EN 16350
Approuvé pour le contact alimentaire
Informations de commande:
Informations de livraison:
Cdt: 12 paires/sac, 12 sacs/carton.
Attention:
Commander maintenant